Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marca: Labcon™ 1018-960-006-9
Detalles adicionales : Peso : 11.79340kg
Descripción
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
250 μL | |
No estéril | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas | |
Gradilla, 96 | |
960 Puntas/Paq., 10 Paq./Cs. | |
Pipeta Rainin™ LTS™ | |
Eclipse&trade | |
10, 50, 100, 200 μL |
Sin filtro | |
Transparente | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta Ultrafina, Graduada | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |