Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marca:  Labcon™ 1018-800-000-9
Detalles adicionales : Peso : 3.17510kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16643862
  • 31.15€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
250 μL
No estéril
Autoclavable
51,3 mm
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas
En bolsa
1000 puntas/bolsa
Pipeta Rainin™ LTS™
Eclipse&trade
10, 50, 100, 200 μL
Sin filtro
Transparente
2,01 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD
Manipulación de líquidos
Punta Ultrafina, Graduada
Sí
Sí
Resina de polipropileno