Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Non Beveled Point Yellow Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca: Labcon 1031-800-010-9
22.84 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.62870kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a la mayoría de las micropipetas más populares de 200 μl
- Punta no biselada
- Libres de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (apirógenas)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Libres de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (apirógenas) | |
Punta no biselada | |
1000 puntas/bolsa | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Amarillo | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; de conformidad con CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |