Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Non Beveled Point Yellow Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
24.15€ - 68.05€
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Sin filtro
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 1,95 in
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Envase Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16613892
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1031-800-010-9
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja No estéril
24.15€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16623892
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1031-960-006-9
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja No estéril
60.40€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16633892
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1031-965-006-9
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja Estéril
68.05€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Non Beveled Point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Amarillo
1,95 in
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manipulación de líquidos
Eclipse™
Sin filtro
Esterilizable en autoclave
49,7 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Punta no biselada
No
Resina de polipropileno