Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Non Beveled Point Yellow Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1031-965-006-9
49.76 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21636" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 14.96850kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16633892
  • 68.05€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta de pipeta
  • Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
  • Punta no biselada
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
49,7 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Haz electrónico
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja
No
Resina de polipropileno
Sin filtro
Amarillo
1,95 in
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manipulación de líquidos
Punta no biselada
96 puntas/gradilla
Pipeta de 200 µl, Universal Fit
Eclipse™