Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips
These graduated pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1093-900-000-9
Detalles adicionales : Peso : 3.87820kg
Description
- Punta biselada
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Spécification
200 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
En bolsa | |
30 000 puntas/bolsa, 1 bolsa/caja | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Graduada, punta biselada | |
Sí | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |