Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Puntas de pipeta amarillas
Estas puntas de pipeta se adaptan a los pipeteadores de 100 y 200 μL.
Marca: Labcon™ 1032-795-006-9
Detalles adicionales : Peso : 1.37890kg
Descripción
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Biselado | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Amarillo | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Rack apilado | |
192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Micropipetas Eppendorf™ de 100 y 200 μl | |
Eclipse™ |