Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Puntas de pipeta amarillas
Estas puntas de pipeta se adaptan a los pipeteadores de 100 y 200 μL.
Marca: Labcon™ 1032-960-006-9
Detalles adicionales : Peso : 15.42210kg
Descripción
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μL | |
No estéril | |
Morado | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Biselada | |
RT | |
Pipeta Eppendorf™ de 100 µl, Pipeta Eppendorf™ de 200 µl | |
Eclipse&trade |
Sin filtro | |
Amarillo | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas | |
Gradilla, 96 | |
96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs. | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |