Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Clear Pipette Tips
These beveled point pipette tips are available in racks, stack racks, refills, or bags.
Marca: Labcon™ 1060-960-006-9
Detalles adicionales : Peso : 14.96850kg
Descripción
- Se adapta a las pipetas más estándar de 200 μl
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Gradilla, 96 | |
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Pipeta de 200 µl | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,95 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Biselado | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |