Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Clear Pipette Tips
These beveled point pipette tips are available in racks, stack racks, refills, or bags.
17.85€ - 84.65€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 1,95 in |
Longitud (métrico) | 49,7 mm |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Color | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Color | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16661913
|
Labcon™
1060-800-000-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Natural | En bolsa | No estéril |
17.85€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16603952
|
Labcon™
1060-260-000-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Transparente | Recarga | No estéril |
29.25€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16613952
|
Labcon™
1060-960-006-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Transparente | Gradilla, 96 | Estéril |
40.80€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16671913
|
Labcon™
1060-965-006-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Natural | Gradilla, 96 | Estéril |
51.15€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16651913
|
Labcon™
1060-165-000-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Natural | En bolsa | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17517826
|
Labcon™
1060-700-016-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Transparente | Rack apilado | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17527826
|
Labcon™
1060-790-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Transparente | Gradilla, 192 | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Fits most standard 200 μL pipettes
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
200 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Biselado | |
Pipeta de 200 µl | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
1,95 in | |
Manejo de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |