Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca: Labcon 1019-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 12.24700kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 1200 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1200 μL | |
Estéril | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas (no pirogénico) | |
Haz de electrones | |
96 puntas/rack; 6 gradillas/Pk; 8 Paq./caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta UltraFina | |
96 puntas/rack | |
Pipeta Rainin™ LTS™ | |
Eclipse&trade |