Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
Fits Popular 10 μL Pipettors
Marca: Labcon 1038-250-000-9
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Graduada a 2 μl y 10 μl
- Con punta UltraFine™
- Se adapta a las micropipetas más populares de 10 μl
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
31,4 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Punta UltraFine graduada | |
576 puntas/mini recarga Eclipse™ de bajos residuos | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,23 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
576 puntas/mini recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja | |
Sí | |
Universal Fit | |
Eclipse™ | |
2, 10 µl |