Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
Descripción
- Punta de pipeta
- Graduada a 2 μl y 10 μl
- Con punta UltraFine™
- Se adapta a las micropipetas más populares de 10 μl
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,23 in |
| Longitud (métrico) | 31,4 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Mostrar más |