Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Extra Long Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
Fits Popular 10 μL Pipettors
Marca: Labcon 1037-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 12.70060kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Eclipse™ extralargas
- Graduada a 2 μl y 10 μl
- Con punta UltraFine™
- Se adapta a las micropipetas más populares de 10 μl
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
47,6 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno USP clase VI |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,87 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta UltraFine | |
96 puntas/gradilla | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |