Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Extra Long Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
Fits Popular 10 μL Pipettors
27.40€ - 62.15€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 10 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 1,87 in |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16623902
|
Labcon
1037-800-000-9 |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | No estéril |
27.40€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16633902
|
Labcon
1037-960-006-9 |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja | No estéril |
56.65€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16643902
|
Labcon
1037-965-006-9 |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja | Estéril |
62.15€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Pipette Tip
- Eclipse™ Extra Long
- Graduated at 2 μL and 10 μL
- With UltraFine™ point
- Fits Popular 10 μL Pipettors
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
10 μl | |
Transparente | |
1,87 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
Sí |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
47,6 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Punta UltraFine | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |