Learn More
Abnova™ ECHS1 (Human) Recombinant Protein
Human ECHS1 full-length ORF ( AAH08906, 13 a.a. - 290 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001892-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16114331
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: GPLRPPVRCPAWRPFASGANFEYIIAEKRGKNNTVGLIQLNRPKALNALCDGLIDELNQALKIFEEDPAVGAIVLTGGDKAFAAGADIKEMQNLSFQDCYSSKFLKHWDHLTQVKKPVIAAVNGYAFGGGCELAMMCDIIYAGEKAQFAQPEILIGTIPGAGGTQRLTRAVGKSLAMEMVLTGDRISAQDAKQAGLVSKICPVETLVEEAIQCAEKIASNSKIVVAMAKESVNAAFEMTLTEGSKLEKKLFYSTFATDDRKEGMTAFVEKRKANFKDQ
Especificaciones
Especificaciones
AAH08906
enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ECHS1
GST
1892
Wheat germ expression system
25 μg
SCEH
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer