Learn More
Elma™ Limpiador EC 70
Excelente para la limpieza minuciosa de equipos de laboratorio, herramientas e instrumentos de vidrio, cerámica, plástico alcalino estable, caucho, metal y metal ligero. El limpiador concentrado Elma™ Clean 70 es una opción excelente para la limpieza universal del laboratorio.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Limpiador EC 70 |
---|---|
Formulario | Líquido |
pH | 13.3 |
Aspecto | Beige |
Punto de ebullición | > 100 °C |
Descripción
- Disponible en una gama de volúmenes
- Elimina polvo, huellas dactilares, pigmentos, grasa y aceite
Especificaciones
Limpiador EC 70 | |
13.3 | |
> 100 °C | |
Por encima de -5 °C |
Líquido | |
Beige | |
Baño de ultrasonidos del 1 al 5 %, sin ultrasonidos del 5 al 10 % |