Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EasyLOK Fitting
Composed of knurled stainless steel nut and a double-ended PEEK ferrule for a leak-free connection.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 206102
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15239203
  • 49.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conexiones sin fugas
  • Piezas de repuesto como tuercas y empalmes
Especificaciones
Especificaciones
Columnas GLT para SGE
29,99 bar (5000 psi)
Conector EasyLok
2 conectores EasyLOK y 2 empalmes
10-32