Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EasyLOK Fitting
Composed of knurled stainless steel nut and a double-ended PEEK ferrule for a leak-free connection.
49.00€ - 62.20€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Columnas GLT para SGE |
---|---|
Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
Tamaño de rosca | 10-32 |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15239203
|
Trajan Scientific and Medical™
206102 |
2 conectores EasyLOK y 2 empalmes |
49.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15249203
|
Trajan Scientific and Medical™
206160 |
Empalmes de PEEK con doble extremo |
62.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Leak free connections
- Replacement parts such as nuts and ferrules
Especificaciones
Columnas GLT para SGE | |
29,99 bar (5000 psi) | |
10-32 |