Learn More
JULABO DYNEO DD-450F Refrigerated/Heating Circulator
New temperature control technology for demanding applications.
5835.00€ - 6265.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | De 3 L a 4 L |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Capacidad de refrigeración | 440 W |
Caudal | De 8 a 27 l/min |
Tipo de bomba | Centrífuga |
Código de producto | Marca | Características | Comunicaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Características | Comunicaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17794179
|
JULABO
9021714.N1 |
Refrigerante natural | USB |
5835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17704189
|
JULABO
9021714.N1.A |
Refrigerante natural y opción de interfaz analógica | USB, analógico |
6265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17714189
|
JULABO
9021714.S1 |
Refrigerante sintético | USB |
5835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17724189
|
JULABO
9021714.S1.A |
Opción de interfaz analógica | USB, analógico |
6265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17734189
|
JULABO
9021714.S1.D |
Opción de interfaz RS232 | USB, RS232 |
6105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Easy switching between internal and external circulation
- Central rotary knob (controller) simplifies operation
- Integrated programmer
- Integrated external Pt100 connection
- Integrated drain makes emptying liquid easy and safe
- Bath cover included with delivery
- Removable ventilation grid
- Powerful cooling machines
- For internal and external applications
Especificaciones
De 3 L a 4 L | |
440 W | |
Centrífuga | |
Baño de circulación |
CE | |
De 8 a 27 l/min | |
De -30 °C a +200 °C | |
230 V/50 Hz |