Learn More
JULABO DYNEO DD-450F Refrigerated/Heating Circulator
New temperature control technology for demanding applications.
Marca: JULABO 9021714.S1.A
Descripción
- El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado
- Conexión Pt100 externa integrada
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- Rejilla de ventilación extraíble
- Potentes máquinas de refrigeración
- Para aplicaciones internas y externas
Especificaciones
De 3 L a 4 L | |
USB, analógico | |
De 8 a 27 l/min | |
De -30 °C a +200 °C | |
Opción de interfaz analógica |
CE | |
440 W | |
Centrífuga | |
Baño de circulación | |
230 V/50 Hz |