Learn More
DyNAmo ColorFlash DyNamo ColorFlash Probe qPCR Kit
Offers equal performance to the DyNAmo Flash Probe qPCR Kit. In addition, it incorporates an innovative multicolor system that ensures correct pipetting.
Marca: Thermo Scientific™ F456L
Detalles adicionales : Peso : 1.71460kg
Includes: Mezcla para qPCR DyNAmo ColorFlash (2X); colorante 50X ROX, 25 μM; solución tampón de muestra 40X con colorante amarillo
Descripción
DyNAmo ColorFlash Probe qPCR Kit offers equal performance to the DyNAmo Flash Probe qPCR Kit. In addition, it incorporates an innovative multicolor system that ensures correct pipetting. The 2X master mix contains a blue dye, and a separate sample buffer contains a yellow dye. The qPCR reaction mix containing both components is green. Using this patent-pending multicolor system, pipetting of both the master mix and the sample can be easily monitored. This significantly decreases the risk for pipetting errors during reaction set up, especially when using white reaction vessels. The dyes do not affect the specificity or sensitivity of qPCR assays.
- Riesgo mínimo de errores de pipeteo durante la preparación de la reacción
- Especialmente beneficioso cuando se usan vasos de reacción blancos
- Protocolos extremadamente rápidos debido al paso combinado de recocido y extensión de tan solo 15 seg.
- Detección específica y sensible de una amplia gama de concentraciones de plantilla
- El dUTP incluido en la mezcla maestra 2X permite el uso de la UNG para la prevención de la contaminación cruzada.
Especificaciones
Contiene: •5 x 1 ml de mezcla para qPCR DyNAmo ColorFlash (2X) • 1 x 250 μl de colorante ROX 50X, 25 μM • 1 x 1000 μl de solución tampón de muestra 40X con colorante amarillo Almacenar a -20 °C |
|
Tubo | |
qPCR | |
Rapidez | |
Kit de qPCR para sonda DyNAmo ColorFlash | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
500 reacciones | |
5 x 1 ml |
Primer-probe | |
Alto | |
ADN polimerasa Tbr | |
Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7700, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Sistema de detección de secuencias 5700, Sistema StepOnePlus™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Stratagene Mx4000, Sistema StepOne™, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3005P | |
DyNAmo Flash | |
500 reacciones de 20 μl, 200 reacciones de 50 μl | |
2X (mezcla para qPCR DyNAmo ColorFlash), 50X (colorante ROX), 40X (solución tampón de muestra con colorante amarillo) | |
ADN, ADNbc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.