Learn More
DyNAmo ColorFlash DyNamo ColorFlash Probe qPCR Kit
Offers equal performance to the DyNAmo Flash Probe qPCR Kit. In addition, it incorporates an innovative multicolor system that ensures correct pipetting.
152.00€ - 2360.00€
Especificaciones
Método de detección Primer-probe
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Tbr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10401358
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F456L
500 reacciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10738908
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F456S
100 reacciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10164039
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F456XL
2500 reacciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
DyNAmo ColorFlash Probe qPCR Kit offers equal performance to the DyNAmo Flash Probe qPCR Kit. In addition, it incorporates an innovative multicolor system that ensures correct pipetting. The 2X master mix contains a blue dye, and a separate sample buffer contains a yellow dye. The qPCR reaction mix containing both components is green. Using this patent-pending multicolor system, pipetting of both the master mix and the sample can be easily monitored. This significantly decreases the risk for pipetting errors during reaction set up, especially when using white reaction vessels. The dyes do not affect the specificity or sensitivity of qPCR assays.
  • Minimized risk of pipetting errors during reaction set up
  • Especially beneficial when using white reaction vessels
  • Extremely fast protocols due to combined annealing and extension step of only 15 sec.
  • Specific and sensitive detection of a wide range of template concentrations
  • dUTP included in the 2X master mix allows the use of UNG for prevention of carry-over contamination
Especificaciones
Especificaciones
Primer-probe
Alto
ADN polimerasa Tbr
Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7700, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Sistema de detección de secuencias 5700, Sistema StepOnePlus™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Stratagene Mx4000, Sistema StepOne™, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3005P
DyNAmo Flash
PCR en tiempo real (PCRq)
ADN, ADNbc
Tubo
qPCR
Rapidez
Kit de qPCR para sonda DyNAmo ColorFlash
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
2X (mezcla para qPCR DyNAmo ColorFlash), 50X (colorante ROX), 40X (solución tampón de muestra con colorante amarillo)
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.