Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Anthracite Occupational Slip-On O1 ESD
Anthracite dynamic flow occupational slip-on shoes with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marca:  ABEBA™ 37375/42
Detalles adicionales : Peso : 0.74000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17151405
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Zapatos sin cordones transpirables y ligeros
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto antracita transpirable
  • Sistema de colocación de doble banda elástica
  • Plantilla extraíble Active Medifit
Especificaciones
Especificaciones
Antracita
42
Unisex
Repelente de agua
Tela de punto
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340
Deslizable
O1 SRC ESD