Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Anthracite Occupational Slip-On O1 ESD
Anthracite dynamic flow occupational slip-on shoes with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marca: ABEBA™ 37375/38
Detalles adicionales : Peso : 0.58000kg
Descripción
- Zapatos sin cordones transpirables y ligeros
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto antracita transpirable
- Sistema de colocación de doble banda elástica
- Plantilla extraíble Active Medifit
Especificaciones
Antracita | |
38 | |
Unisex | |
O1 SRC ESD |
Tela de punto | |
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340 | |
Deslizable | |
Repelente de agua |