Learn More
Cole-Parmer™ Colorante concentrado
Determine el flujo de agua en circuitos cerrados o canales abiertos con estos colorantes. El colorante concentrado se difunde rápido por el agua y produce un color intenso y fácil de ver. Excelente para identificar patrones de difusión y dispersión, caudales, ubicaciones de descarga, zonas de filtración, marcado marino y mucho más.
Marca: Cole-Parmer™ 00298-16
Detalles adicionales : Peso : 0.49000kg
Descripción
- El colorante verde/amarillo fluorescente (fluoresceína) funciona mejor en aguas llenas de sedimentos.
- Utilice una lámpara ultravioleta (se vende por separado a continuación) para realizar un seguimiento de colorantes fluorescentes rojos o amarillos/verdes cuando la detección visual normal resulta difícil
- No daña el medio ambiente: atóxico y biodegradable’—
- El color fácil de utilizar en el colorante de difusión rápida identifica patrones de dispersión, caudales, filtración y mucho más El colorante rojo fluorescente no carcinogénico es ideal para aguas con muchas algas o amarillentas
- Aclare estanques turbios con colorante azul
- La concentración mínima detectable es 1 ppm
Especificaciones
Rojo oscuro | |
Dispensación de chorro superior | |
Trazador de tinte |
Desde 8,6 hasta 8,8 | |
1/paq. |