Learn More
Cole-Parmer™ Colorante concentrado
Determine el flujo de agua en circuitos cerrados o canales abiertos con estos colorantes. El colorante concentrado se difunde rápido por el agua y produce un color intenso y fácil de ver. Excelente para identificar patrones de difusión y dispersión, caudales, ubicaciones de descarga, zonas de filtración, marcado marino y mucho más.
47.05€ - 48.60€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de chorro superior
Cantidad 1/paq.
Tipo Trazador de tinte
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Intervalo de pH Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Intervalo de pH Precio Cantidad y disponibilidad  
11797947
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
00298-18
Azul Desde 5,1 hasta 5,3
48.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11787947
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
00298-17
Amarillo/verde 8
47.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11777947
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
00298-16
Rojo oscuro Desde 8,6 hasta 8,8
48.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El colorante amarillo/verde fluorescente (fluoresceína) funciona mejor en aguas llenas de sedimentos.
  • Utilice una lámpara ultravioleta (se vende por separado a continuación) para realizar un seguimiento de colorantes fluorescentes rojos o amarillos/verdes cuando la detección visual normal resulta difícil
  • No daña el medio ambiente: atóxico y biodegradable.
  • El color fácil de utilizar en el colorante de difusión rápida identifica patrones de dispersión, caudales, filtración y mucho más El colorante rojo fluorescente no carcinogénico es ideal para aguas con muchas algas o amarillentas
  • Aclare estanques turbios con colorante azul
  • La concentración mínima detectable es de 1 ppm
’—
Especificaciones
Especificaciones
Dispensación de chorro superior
1/paq.
Trazador de tinte