Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™ con tamaño de poro de 3μm (ME 29)
Whatman™ (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
Marca: Cytiva 10400712
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 29
- Filter Type: Plain
- Pore Size: 3 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Bubble Point: 1.3 bar
- Flow Rate: 1.2 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Especificaciones
Autoclavable | |
MCE | |
3 μm | |
1.2 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar) | |
6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar) | |
47 mm |
Plain | |
ME 29 | |
Non-sterile | |
Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays | |
1.85 in. | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose