Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™ con tamaño de poro de 3μm (ME 29)
Whatman™ (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
144.00€ - 196.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Tipo de filtro | Plain |
Material | MCE |
Material (membrana) | ME 29 |
Tamaño de poro | 3 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11385034
|
Cytiva
10400706 |
25 mm |
144.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11395034
|
Cytiva
10400712 |
47 mm |
190.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11305044
|
Cytiva
10400714 |
50 mm |
196.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 29
- Filter Type: Plain
- Pore Size: 3 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Bubble Point: 1.3 bar
- Flow Rate: 1.2 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Especificaciones
Autoclavable | |
MCE | |
3 μm | |
1.2 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar) | |
6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar) |
Plain | |
ME 29 | |
Non-sterile | |
Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays |