Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, certificado individual Código de producto.: 15270886
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    114.14€ / paquete de 2
    Ahorro 3.86€
    3% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, certificado individual
Código de producto. 15270886 Tienda DWK Life Sciences Productos
250 ml, paquete de 2
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
1000 ml (cuello ancho)
100 ml (tamaño del tapón 12/21)
100 ml (tamaño del tapón 14/23)
10 ml (cuello ancho)
1 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
2 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
5 ml (cuello ancho)
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15270886
Marca: DWK Life Sciences 246793654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    114.14€ / paquete de 2
    Ahorro 3.86€
    3% Descuento
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados artículo por artículo y están marcados con un número individual.
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados numerados individualmente se ofrecen con un certificado individual. El número individual se trata de un grabado con láser permanente en la base del matraz aforado y se incluye en el certificado correspondiente. El volumen medido para el matraz aforado correspondiente, la incertidumbre de la medición y el día de expedición se documentan en este certificado. El número individual es un número consecutivo y consta de tres letras y un número de cuatro dígitos, por ejemplo: AAA-0001.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión azul de alta resistencia
  • Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
  • La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
N.° por paquete 2/paq.
Tolerancia ±0,15 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, certificado individual >