Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Colector de destilación al vacío, recto, con 2 esmerilados normalizados, y oliva de plástico desenroscable
El colector de destilación es adecuado para transferir el destilado del refrigerante al matraz colector.
51.80€ - 58.95€
Especificaciones
Descripción | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Destilación |
Se adapta al D.I. de tubos (métrico) | 8,6 mm |
Material | Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10632832
|
DWK Life Sciences
241314604 |
NS 29/32 |
58.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10708061
|
DWK Life Sciences
241312106 |
NS 14/23 |
51.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10253881
|
DWK Life Sciences
241313402 |
NS 24/29 |
56.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uno de los componentes en un montaje de destilación es, entre otros, el colector de destilación que está conectado al extremo del refrigerante y conduce el destilado hacia el matraz colector. Si se realiza una destilación al vacío, se conecta idealmente la bomba de vacío al colector de destilación.- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Recto
- Con dos esmerilados normalizados y oliva de plástico desenroscable
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
8,6 mm | |
1 unidad |
Destilación | |
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |