Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Colector de destilación al vacío, recto, con 2 esmerilados normalizados, y oliva de plástico desenroscable
El colector de destilación es adecuado para transferir el destilado del refrigerante al matraz colector.
Marca: DWK Life Sciences 241312106
49.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Descripción
El adaptador de receptor forma parte, entre otras cosas, del conjunto de destilación. Este se conecta de manera descendente al final del condensador y guía el destilado en el matraz receptor. Si se realiza la destilación de vacío, la bomba de vacío está idealmente conectada al adaptador de reducción.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Recto
- Con dos juntas esmerilada estándar y conexión de manguera de plástico atornillada
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
8,6 mm | |
1 unidad |
Destilación | |
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona | |
NS 14/23 |