Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Unidad de filtro, GL 45
Unidad de filtro con rosca GL 45.
Marca: DWK Life Sciences 292702842
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
Descripción
Diseñado para la esterilización o clarificación de medios acuosos de cultivo celular suministrada como una unidad de embudo de filtro para su uso con el frasco TILT DURAN™ (con adaptador de rosca GL 45) o frascos de medios de 45 mm. Disponible en tres tamaños diferentes de poro asimétrico (0,1 µm, 0,2 µm o 0,45 µm). Marcas de graduación moldeadas elevadas para facilitar la lectura del volumen. Fabricado en una sala limpia de clase 100.000 de materiales no citotóxicos de clase VI. Se suministra estéril.
- Frasco de altura baja para facilitar el manejo en cabinas de seguridad
- El marcado de volumen elevado permite una lectura clara y distinta de la cantidad contenida en cualquier momento
- Disponible en tres tamaños diferentes de poro asimétrico (0,1 µm, 0,2 µm o 0,45 µm)
- Fabricado en una sala limpia de clase 100000 de materiales no citotóxicos de clase VI
- Se suministra estéril
Especificaciones
GL 45 | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
12/paq. | |
92 mm |
PES 0,45 μm | |
Esterilización mediante filtro; Filtración al vacío | |
500 mL |