Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Unidad de filtro, GL 45
Unidad de filtro con rosca GL 45.
23.45€
Especificaciones
Conectores | GL 45 |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización mediante filtro; Filtración al vacío |
N.° por paquete | 12/paq. |
Volumen (métrico) | 500 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15503557
|
DWK Life Sciences
292702842 |
PES 0,45 μm |
23.45€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
En posición vertical, el sistema de frascos DURAN™ TILT es ideal para la esterilización mediante filtro o la clarificación de medios de cultivo celular. La baja altura del frasco simplifica el trabajo en cabinas de bioseguridad. La unidad de filtro se desarrolló especialmente para la esterilización o la clarificación de medios de cultivo de células acuosos. El filtro se puede usar tanto para el frasco DURAN™ TILT (con adaptador roscado GL 45) así como para los frascos convencionales GL 45 para medios de cultivo celular. Se encuentran disponibles tres tamaños distintos de poros asimétricos (0,1 μm, 0,2 μm y 0,45 μm). Sus marcas de graduación moldeadas permiten en cualquier momento una lectura clara de la cantidad del contenido. El filtro está fabricado con materiales no citotóxicos de clase VI bajo condiciones de sala limpia de clase 100.000 – el producto se entrega esterilizado.- Frasco de baja altura para un manejo fácil en cabinas de seguridad
- Sus marcas de graduación moldeadas permiten en cualquier momento una lectura clara de la cantidad del contenido
- Disponible en tres tamaños distintos de poros asimétricos (0,1 μm, 0,2 μm y 0,45 μm)
- El filtro está fabricado con materiales no citotóxicos de clase VI bajo condiciones de sala limpia de clase 100.000 – el producto se entrega esterilizado
Especificaciones
GL 45 | |
Esterilización mediante filtro; Filtración al vacío | |
500 mL |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
12/paq. | |
92 mm |