Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho para llave, con ranura, esmerilado
Para el uso con llaves de una vía DURAN™ esmeriladas.
Marca: DWK Life Sciences 286036209
471.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.25000kg
Descripción
Los tapones de grifo DURAN™ con ranura son tapones de grifo sólidos que se fijan mediante una junta tórica.
- Con ranura, pulida
- La ranura sirve para sujetar la junta tórica, que fija el tapón y evita que se caiga del grifo.
- Tapones de grifo de vidrio sólido
- Conicidad 1:10
Especificaciones
8,0 mm | |
Sí | |
25/Paq. |
Boro 3.3 | |
NS 24.0 |