Learn More
DWK Life Sciences Llave de llave de paso DURAN™, esmerilada, con ranura
Código de producto. p-7189483 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
NS 10.0
NS 21.5
NS 24.0
NS 29.2
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
15844518 NS 24.0 paquete de 25
15834518 NS 21.5 paquete de 25
15824528 NS 10.0 paquete de 50
15854518 NS 29.2 paquete de 25
4 options
Código de producto. 15844518
Marca: DWK Life Sciences 286036209
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usarse con llaves de paso de una vía esmeriladas DURAN™.
Los tapones de grifo DURAN™ con ranura son tapones de grifo sólidos que se fijan mediante una junta tórica.
  • Con ranura, pulida
  • La ranura sirve para sujetar la junta tórica, que fija el tapón y evita que se caiga del grifo.
  • Tapones de grifo de vidrio sólido
  • Conicidad 1:10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de tapón 8,0 mm
Material Boro 3.3
Esterilizables en autoclave
Tamaño del tapón NS 24.0
N.° por paquete 25/Paq.