Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho para llave, con ranura, esmerilado
Para el uso con llaves de una vía DURAN™ esmeriladas.
Marca:  DWK Life Sciences 286036106
369.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15834518
  • 389.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones de grifo DURAN™ con ranura son tapones de grifo sólidos que se fijan mediante una junta tórica.
  • Con ranura, pulida
  • La ranura sirve para sujetar la junta tórica, que fija el tapón y evita que se caiga del grifo.
  • Tapones de grifo de vidrio sólido
  • Conicidad 1:10
Especificaciones
Especificaciones
6,0 mm
25/Paq.
Boro 3.3
NS 21.5