Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho doble, esmerilado
Para una unión rígida y autoportante.
Marca:  DWK Life Sciences 286174004
Detalles adicionales : Peso : 12.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15864598
  • 487.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los núcleos dobles DURAN™, esmerilados, son un tipo antiguo y menos común de diseño de conformidad con la forma D de la norma DIN 12249. Su principal propósito es ahorrar material.
  • De conformidad con la forma D de la norma DIN 12249
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • El artículo de vidrio con dos núcleos permite ahorrar material
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
50/Paq.
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
22 mm
1,8 mm