Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho doble, esmerilado
Para una unión rígida y autoportante.
246.00€ - 487.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15844598
|
DWK Life Sciences
286172809 |
13 mm |
304.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15854598
|
DWK Life Sciences
286173205 |
17 mm |
385.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15921541
|
DWK Life Sciences
286174407 |
26 mm |
246.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864598
|
DWK Life Sciences
286174004 |
22 mm |
487.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los machos dobles DURAN™ esmerilados, representan un diseño antiguo, son menos comunes y acordes a DIN 12249 forma D. Principalmente sirven para ahorrar material.- Según DIN 12249 forma D
- Esmerilado (calidad más fina del esmerilado, menos rugosidad de la superficie)
- El artículo de vidrio con dos machos posibilita un ahorro de material
- Cierre hérmetico gracias a la unión de esmerilados normalizados
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación