Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo redondo, cuello estrecho, con reborde
Gracias a su geometría los matraces de fondo redondo se utilizan entre otras cosas para el calentamiento de líquidos.
Marca: DWK Life Sciences 217219101
380.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.63500kg
Descripción
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: cuello estrecho y ancho, con o sin junta esmerilada, como matraz de fondo redondo o plano. En función de la aplicación, se selecciona el matraz necesario con sus componentes específicos.
- La geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Conforme a ASTM E 1403 | |
20.000 mL | |
Adecuado para calderas de calentamiento; calefacción; mezcla de varios componentes; tamaños 2000, 3000, 5000, 6000, 12 000 y 20 000 ml de tamaño ISO no DIN, tamaño 12 000 ml de tamaño ISO no DIN, cumple con ASTM E 1403 y tamaño 20 000 ml cumple con ASTM E 1403 | |
Sí |
345 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. |