Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Asa de transporte de repuesto y adaptador para porta frascos, for GL 45 bottle carrier 5L, 10L or 20L
El sistema es adecuado para el transporte de frascos de vidrio de laboratorio de gran volumen: 2, 5, 10 y 20 litros.
36.25€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16474954
|
DWK Life Sciences
292847304 |
Para soporte para frascos GL 45 de 5 l |
36.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El sistema modular de transporte es idóneo para frascos de laboratorio con rosca GL 45 y es compatible con frascos de 2, 5, 10 y 20 litros. El diseño ergonómico proporciona beneficios en materia de salud y seguridad para el usuario y garantiza un transporte fácil y seguro de los frascos en el laboratorio o en las instalaciones de producción. Transferir líquidos de frascos grandes es más cómodo y seguro. Todos los materiales son completamente esterilizables en autoclave. El collarín sólo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100% segura durante el uso.- El diseño ergonómico proporciona beneficios en materia de salud y seguridad y garantiza un transporte fácil y seguro
- Transferir líquidos de frascos grandes es más cómodo y seguro
- El collarín sólo se quita cortándolo
- por lo que la sujeción es 100% segura durante el uso
- Se entrega sin frasco
Especificaciones
Soporte para frascos de repuesto |