Learn More
DWK Life Sciences™ Asa y adaptador de repuesto para soporte para frascos GL 45 DURAN™
Código de producto. 16474954 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para soporte para frascos GL 45 de 5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16474954 Para soporte para frascos GL 45 de 5 l cada uno
1 options
Código de producto. 16474954 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 292847304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para transportar y verter frascos de vidrio de laboratorio GL 45 de forma fácil y segura.
El nuevo sistema modular de transporte de botellas se adapta a botellas de laboratorio estándar que tienen un acabado de cuello GL 45 y es compatible con cuatro tamaños de botellas: 2, 5, 10 y 20 litros. Tiene un diseño ergonómico, ofrece beneficios para la salud y la seguridad del usuario, y permite el transporte fácil y seguro de los frascos por el laboratorio o las instalaciones de producción. Transferir líquidos de frascos grandes es más cómodo y seguro. Todos los materiales son totalmente esterilizables en autoclave. El collar solo se puede quitar cortándolo. – De esta manera el accesorio es 100% seguro en su uso.
  • El diseño ergonómico ofrece beneficios para la salud y la seguridad, y permite el transporte fácil y seguro de frascos
  • Hace que el vertido de líquidos de los frascos más grandes sea más cómodo y seguro
  • El collar solo se puede quitar cortándolo, lo que hace que la fijación sea 100 % segura en su uso.
  • Se suministra sin frascos de vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para soporte para frascos GL 45 de 5 l
Tipo de producto Soporte para frascos de repuesto