Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtro para conducciones de gas
Un filtro para conducciones de gas se utiliza para separar sólidos de una fase gaseosa.
Marca: DWK Life Sciences 258550404
65.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02900kg
Descripción
Además de la filtración sólido-líquido, también es posible la filtración o separación de mezclas de reacción de la fase gaseosa. Por ejemplo, si se instala un filtro de conducto en un sistema de manguera, filtrará los residuos sólidos de la fase gaseosa y, por lo tanto, la purifica.
- Al instalar el filtro en un sistema de tuberías, es posible la purificación de un gas portador
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Porosidad 4 | |
Filtración en línea de líneas de gas para eliminar impurezas sólidas (por ejemplo, polvo); análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración | |
30 mm |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
1/paq. |