Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtro para conducciones de gas
Un filtro para conducciones de gas se utiliza para separar sólidos de una fase gaseosa.
62.80€ - 258.00€
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Para utilizar con (aplicación) Filtración en línea de líneas de gas para eliminar impurezas sólidas (por ejemplo, polvo); análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración
N.° por paquete 1/paq.
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Diámetro del área superior (métrico) Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del área superior (métrico) Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
13151554
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258551109
Placa de 60 mm Porosidad 1
143.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10273361
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258551203
Placa de 60 mm Porosidad 2
143.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10018210
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258551306
Placa de 60 mm Porosidad 3
143.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10484261
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258551409
Placa de 60 mm Porosidad 4
155.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10067940
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258550104
30 mm Porosidad 1
62.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10077940
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258550207
30 mm Porosidad 2
62.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10539061
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258550301
30 mm Porosidad 3
62.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10710812
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258552105
90 mm Porosidad 1
258.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10131891
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258550404
30 mm Porosidad 4
68.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10325111
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258552208
90 mm Porosidad 2
258.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10078030
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258552302
90 mm Porosidad 3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Además de la filtración sólido-líquido, también es posible la filtración o separación de mezclas de reacción en estado gaseoso. Si se instala, p. ej., un filtro para conducciones de gas en un sistema de tubos flexibles, este sólido se filtra de la fase gaseosa y, por lo tanto, lo purifica.
  • Colocando el filtro en un sistema de conducciones se hace posible la purificación de un gas portador
  • Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3
Filtración en línea de líneas de gas para eliminar impurezas sólidas (por ejemplo, polvo); análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración
1/paq.