Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Microembudo filtrante
Los microembudos filtrantes son filtros que permiten filtrar pequeñas cantidades de solución.
Marca: DWK Life Sciences 258575104
340.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los embudos de filtración son filtros que se utilizan para la separación sólido-líquido mediante vacío. Los filtro de vidrio poroso tienen un fondo de vidrio que sirve como medio de filtro y no necesita papel de filtro alguno.
- Adecuado para la filtración de cantidades muy pequeñas debido al tamaño del filtro
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
10 mm | |
Boro 3,3 | |
Filtración de cantidades muy pequeñas; filtración a presión reducida; análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración | |
10/paq. |
2 ml | |
Sí | |
1 |