Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Microembudo filtrante
Los microembudos filtrantes son filtros que permiten filtrar pequeñas cantidades de solución.
358.00€ - 445.00€
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 10 mm
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Boro 3,3
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Filtración de cantidades muy pequeñas; filtración a presión reducida; análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Porosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Porosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11830710
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258575207
2
358.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15282069
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258575301
3
445.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11840710
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258575404
4
386.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11700114
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
258575104
1
358.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el ámbito de los laboratorios es la filtración, que sirve para separar o purificar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros, que se seleccionan según la aplicación en términos de tamaño y porosidad. Los embudos filtrantes son filtros que se utilizan para la separación sólido-líquido por medio de vacío. Los embudos filtrantes tienen un fondo de vidrio sinterizado que sirve como medio filtrante y no requiere de más papel de filtro.
  • Adecuado para filtraciones de pequeñas cantidades debido al tamaño del filtro
  • Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
10 mm
Boro 3,3
Filtración de cantidades muy pequeñas; filtración a presión reducida; análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración
2 ml
10/paq.