Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de cuello medio Duran™
Fabricados con vidrio Duran™. Los matraces de fondo redondo de cuello medio Laborglasinstrumente Lenz™ Duran™ incluyen una junta esmerilada cónica.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001428
Detalles adicionales : Peso : 0.44100kg
Descripción
- Fabricados con vidrio Duran™
- Cumple con las normas DIN e ISO 4797
- Incluyen una junta cónica esmerilada
Especificaciones
DIN EN ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
NS 14/23 | |
51 mm |
50 ml | |
Medio | |
Redondo |