Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo con cuello medio Duran™
Beskrivelse
- Fabricados con vidrio Duran™
- Cumple con las normas DIN EN ISO 4797
- Incluyen una junta cónica esmerilada
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Estilo de cuello | Medio |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 131 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?