Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, plano, esmerilado por abrasión mediante diamante
Tapón de vidrio hueco para cerrar.
1.17€ - 316.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Boro 3.3 |
Para utilizar con (aplicación) | Para cerrar recipientes con esmerilado normalizado |
Código de producto | Marca | Presentación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Presentación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15991521
|
DWK Life Sciences
286126206 |
NS 19/26 |
225.00€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
15814558
|
DWK Life Sciences
286127802 |
NS 24/29 |
255.00€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
15901531
|
DWK Life Sciences
286129006 |
NS 29/32 |
316.00€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
15931531
|
DWK Life Sciences
286130907 |
NS 45/40 |
125.00€
paquete de 10 |
Inicie sesión para ver el stock |
15971521
|
DWK Life Sciences
286124608 |
NS 14/23 |
172.00€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
15931521
|
DWK Life Sciences
286121808 |
NS 7/16 |
268.00€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
10460873
|
DWK Life Sciences
286123509 |
NS 12/21 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
10079940
|
DWK Life Sciences
286122504 |
NS 10/19 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
10768631
|
DWK Life Sciences
286130307 |
NS 34/35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Descripción
Los tapones hexagonales huecos DURAN™ se emplean para obturar material de laboratorio como matraces aforados, probetas de mezcla, matraces con unión de esmerilado, etc. Los tapones hexagonales huecos DURAN™ están disponibles en 2 variantes estándar: - con punta - plano Los tamaños corresponden a los tamaños de los esmerilados cónicos DURAN™. Tipo de acabado de la unión de vidrio: DG = esmerilado por abrasión mediante diamante.- Plano
- Esmerilado por abrasión mediante diamante
- Tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Sí | |
Boro 3.3 | |
Para cerrar recipientes con esmerilado normalizado |