Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, plano, esmerilado por abrasión mediante diamante
Tapón de vidrio hueco para cerrar.
Marca: DWK Life Sciences 286123509
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los tapones hexagonales huecos DURAN™ se emplean para obturar material de laboratorio como matraces aforados, probetas de mezcla, matraces con unión de esmerilado, etc. Los tapones hexagonales huecos DURAN™ están disponibles en 2 variantes estándar: - con punta - plano Los tamaños corresponden a los tamaños de los esmerilados cónicos DURAN™. Tipo de acabado de la unión de vidrio: DG = esmerilado por abrasión mediante diamante.- Plano
- Esmerilado por abrasión mediante diamante
- Tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Para cerrar recipientes con esmerilado normalizado | |
100/Pk. | |
sí |
NS 12/21 | |
Boro 3.3 |